Tisk…
Methyl-3-chloro-5-nitrobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6112-1G OR6112-5G OR6112-250MG
APOSOR6112-1GEA 3540 CZK
APOSOR6112-1G APOSOR6112-5G APOSOR6112-250MG
Methyl-3-chloro-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-chloro-5-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₆ClNO₄
Bod varu: 314 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01529623
CAS číslo: 36138-28-0