Tisk…
Trichloroacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61119-100G OR61119-250G
APOSOR61119-100GEA 744 CZK
APOSOR61119-100G APOSOR61119-250G
Trichloroacetamide
Trichloroacetamide
Vzorec: C₂H₂Cl₃NO
Bod varu: 238…240 °C/760mmHg
Bod tání: 139…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008009
CAS číslo: 594-65-0
EINECS: 209-849-3