Tisk…
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61112-10G OR61112-1G OR61112-5G
APOSOR61112-10GEA 10580 CZK
APOSOR61112-10G APOSOR61112-1G APOSOR61112-5G
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909611
CAS číslo: 87600-98-4