Tisk…
3-Chloro-5-nitrobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6111-1G OR6111-5G
APOSOR6111-1GEA 4500 CZK
APOSOR6111-1G APOSOR6111-5G
3-Chloro-5-nitrobenzonitrile 98%
3-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182.57
Bod tání: 84…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463805
CAS číslo: 34662-30-1