Tisk…
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Bromo-3-methoxypyrazin-2-amine
OR61108-1G OR61108-5G
APOSOR61108-1GEA 622 CZK
APOSOR61108-1G APOSOR61108-5G
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyrazine 98%
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyrazine
Vzorec: C₅H₆BrN₃O
MW: 204,03 g/mol
Bod tání: 135…140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08275726
CAS číslo: 5900-13-0