Tisk…
2-Bromopyrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61107-1G OR61107-5G OR61107-25G
APOSOR61107-1GEA 1040 CZK
APOSOR61107-1G APOSOR61107-5G APOSOR61107-25G
2-Bromopyrazine 98%
2-Bromopyrazine
Vzorec: C₄H₃BrN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08275680
CAS číslo: 56423-63-3