2-Bromo-5-methoxypyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR61105-1G
OR61105-250MG
APOSOR61105-1GEA
2030
CZK
APOSOR61105-1G
APOSOR61105-250MG
2-Bromo-5-methoxypyrazine
2-Bromo-5-methoxypyrazine
Vzorec:
C₅H₅BrN₂O MW: 189.0100 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08235189 CAS číslo: 143250-10-6 |