Tisk…
(3-Chloropyrazin-2-yl)methylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Aminomethyl)-3-chloropyrazine
OR61103-1G OR61103-250MG OR61103-5G
APOSOR61103-1GEA 10750 CZK
APOSOR61103-1G APOSOR61103-250MG APOSOR61103-5G
(3-Chloropyrazin-2-yl)methylamine 95%
(3-Chloropyrazin-2-yl)methylamine
Vzorec: C₅H₆ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038434
CAS číslo: 771581-15-8