Tisk…
2-Amino-5-chloropyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61102-1G OR61102-5G
APOSOR61102-1GEA 1240 CZK
APOSOR61102-1G APOSOR61102-5G
2-Amino-5-chloropyrazine
2-Amino-5-chloropyrazine
Vzorec: C₄H₄ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03423596
CAS číslo: 33332-29-5