Tisk…
2-Chloro-3-methoxypyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61101-1G OR61101-250MG
APOSOR61101-1GEA 705 CZK
APOSOR61101-1G APOSOR61101-250MG
2-Chloro-3-methoxypyrazine
2-Chloro-3-methoxypyrazine
Vzorec: C₅H₅ClN₂O
Bod tání: 31…32 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02684324
CAS číslo: 40155-28-0