Tisk…
tert-Butyl-N-methylcarbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61100-5G OR61100-25G OR61100-100G
APOSOR61100-5GEA 622 CZK
APOSOR61100-5G APOSOR61100-25G APOSOR61100-100G
tert-Butyl-N-methylcarbamate 95%
tert-Butyl-N-methylcarbamate
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08899404
CAS číslo: 16066-84-5