Tisk…
Methyl-6-amino-5-bromopicolinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61091-1G OR61091-250MG OR61091-5G
APOSOR61091-1GEA 3230 CZK
APOSOR61091-1G APOSOR61091-250MG APOSOR61091-5G
Methyl-6-amino-5-bromopicolinate 97%
Methyl-6-amino-5-bromopicolinate
Vzorec: C₇H₇BrN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062950
CAS číslo: 178876-82-9