Tisk…
2-Bromo-6-iodotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61090-10G OR61090-1G OR61090-5G
APOSOR61090-10GEA 4630 CZK
APOSOR61090-10G APOSOR61090-1G APOSOR61090-5G
2-Bromo-6-iodotoluene 98%
2-Bromo-6-iodotoluene
Vzorec: C₇H₆BrI
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07780672
CAS číslo: 97456-81-0