Tisk…
3-Chloro-2-hydrazinopyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6108-100G OR6108-25G OR6108-5G
APOSOR6108-100GEA 6850 CZK
APOSOR6108-100G APOSOR6108-25G APOSOR6108-5G
3-Chloro-2-hydrazinopyridine 98%
3-Chloro-2-hydrazinopyridine
Vzorec: C₅H₆ClN₃
Bod tání: 165…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01936479
CAS číslo: 22841-92-5