Tisk…
ω,3,4-Trichloroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α,3,4-Trichloroacetophenone, 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone, 3,4-Dichlorophenacyl chloride, 2,3',4'-Trichloroacetophenone
OR61073-25G OR61073-5G
APOSOR61073-25GEA 4270 CZK
APOSOR61073-25G APOSOR61073-5G
ω,3,4-Trichloroacetophenone 95%
ω,3,4-Trichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₅Cl₃O
MW: 223,49 g/mol
Bod varu: 171…173 °C/15mmHg
Bod tání: 46…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03970382
CAS číslo: 42981-08-8
UN: 1759
ADR: 8,III