Tisk…

2-Hydrazinylpyridine 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR61068-100G OR61068-25G OR61068-5G
APOSOR61068-100GEA 13630 CZK
APOSOR61068-100G APOSOR61068-25G APOSOR61068-5G
2-Hydrazinylpyridine 95%
2-Hydrazinylpyridine
Vzorec: C₅H₇N₃
Bod varu: 90…92 °C/0,75mmHg
Bod tání: 41…44 °C
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006249
CAS číslo: 4930-98-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR