Tisk…
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride
OR61067-1G OR61067-5G
APOSOR61067-1GEA 622 CZK
APOSOR61067-1G APOSOR61067-5G
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
MW: 193,67 g/mol
Bod tání: 138…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08274538
CAS číslo: 61367-07-5