3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-3-amine, 3-Amino-2-methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Methoxy-3-aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-(5-Amino-6-methoxy-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid Pinacol ester
OR61065-5G
APOSOR61065-5GEA
1910
CZK
APOSOR61065-5G
3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₂H₁₉BN₂O₃ MW: 250,10 g/mol Bod tání: 131…133 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12923427 CAS číslo: 893440-50-1 |