Tisk…
5-Bromo-1-isoindolinone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one, 5-Bromoisoindolin-1-one
OR61062-5G OR61062-100G OR61062-25G
APOSOR61062-5GEA 1040 CZK
APOSOR61062-5G APOSOR61062-100G APOSOR61062-25G
5-Bromo-1-isoindolinone 98%
5-Bromo-1-isoindolinone
Vzorec: C₈H₆BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09701292
CAS číslo: 552330-86-6