2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR61061-10G
OR61061-1G
OR61061-5G
APOSOR61061-10GEA
19280
CZK
APOSOR61061-10G
APOSOR61061-1G
APOSOR61061-5G
2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
Vzorec:
C₆H₅BrINO Bod tání: 99…100 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09909341 CAS číslo: 321535-37-9 |