Tisk…
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: L-Methyltyrosinate hydrochloride, H-Tyr-OMe.HCl, H-Tyr-OMe·HCl
OR61060-100G OR61060-500G OR61060-25G
APOSOR61060-100GEA 1580 CZK
APOSOR61060-100G APOSOR61060-500G APOSOR61060-25G
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride 98%
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 231.68 g/mol
Bod tání: 190…193 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012607
CAS číslo: 3417-91-2