Tisk…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(2-aminoethoxy)ethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR61058-1G OR61058-250MG OR61058-5G
APOSOR61058-1GEA 4900 CZK
APOSOR61058-1G APOSOR61058-250MG APOSOR61058-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(2-aminoethoxy)ethylamine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(2-aminoethoxy)ethylamine
Vzorec: C₉H₂₀N₂O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12031501
CAS číslo: 127828-22-2
UN: 2735
ADR: 8,III