Tisk…
Ethyl-2-(4-isobutylphenyl)propionate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61054-1G OR61054-250MG
APOSOR61054-1GEA 2480 CZK
APOSOR61054-1G APOSOR61054-250MG
Ethyl-2-(4-isobutylphenyl)propionate 98%
Ethyl-2-(4-isobutylphenyl)propionate
Vzorec: C₁₅H₂₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00869901
CAS číslo: 41283-72-1