Tisk…
6-Bromo-4-nitro-1H-indazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61053-5G
APOSOR61053-5GEA 3310 CZK
APOSOR61053-5G
6-Bromo-4-nitro-1H-indazole 97%
6-Bromo-4-nitro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄BrN₃O₂
Bod tání: 212…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368216
CAS číslo: 885518-46-7