Tisk…
Methyl-4-amino-2-methylbenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-amino-2-methylbenzoate
OR61046-25G OR61046-5G
APOSOR61046-25GEA 1990 CZK
APOSOR61046-25G APOSOR61046-5G
Methyl-4-amino-2-methylbenzoate 98%
Methyl-4-amino-2-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,1891 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458829
CAS číslo: 6933-47-7