Tisk…
3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(3-Boronophenyl)acetic acid
OR6104-250MG OR6104-1G
APOSOR6104-250MGEA 3770 CZK
APOSOR6104-250MG APOSOR6104-1G
3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid 98%
3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
MW: 179,9700 g/mol
Bod tání: 188…190 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08704669
CAS číslo: 914397-60-7