3-Chloro-5-formylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR61039-1G
OR61039-250MG
OR61039-5G
APOSOR61039-1GEA
1580
CZK
APOSOR61039-1G
APOSOR61039-250MG
APOSOR61039-5G
3-Chloro-5-formylpyridine
3-Chloro-5-formylpyridine
Vzorec:
C₆H₄ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08457773 CAS číslo: 113118-82-4 |