Tisk…
2-Amino-5-phenylpyrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61038-10G OR61038-1G OR61038-5G
APOSOR61038-10GEA 22580 CZK
APOSOR61038-10G APOSOR61038-1G APOSOR61038-5G
2-Amino-5-phenylpyrazine 98%
2-Amino-5-phenylpyrazine
Vzorec: C₁₀H₉N₃
MW: 171,1986 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01646266
CAS číslo: 13535-13-2