Tisk…
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61036-1G OR61036-100G OR61036-25G
APOSOR61036-1GEA 622 CZK
APOSOR61036-1G APOSOR61036-100G APOSOR61036-25G
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₃Cl₂N₃
Bod tání: 250…252 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08059278
CAS číslo: 90213-66-4