Tisk…
Ethyl-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61035-1G OR61035-5G OR61035-10G
APOSOR61035-1GEA 622 CZK
APOSOR61035-1G APOSOR61035-5G APOSOR61035-10G
Ethyl-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Ethyl-1H-indazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
Bod tání: 122…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426220
CAS číslo: 192944-51-7