Tisk…
3-Amino-6-bromo-1-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-1-methyl-1H-indazol-3-amine
OR61034-1G OR61034-250MG
APOSOR61034-1GEA 3230 CZK
APOSOR61034-1G APOSOR61034-250MG
3-Amino-6-bromo-1-methyl-1H-indazole
3-Amino-6-bromo-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₈BrN₃
MW: 226,0700 g/mol
Bod tání: 134…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847108
CAS číslo: 1214899-85-0