4-Methyl-3-pyridineboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6103-1G
OR6103-5G
OR6103-25G
APOSOR6103-1GEA
1080
CZK
APOSOR6103-1G
APOSOR6103-5G
APOSOR6103-25G
4-Methyl-3-pyridineboronic acid 96%
4-Methyl-3-pyridineboronic acid
Vzorec:
C₆H₈BNO₂ Bod tání: 102…106 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03788244 CAS číslo: 148546-82-1 |