Tisk…
Dimethylsulfoxid 99.7+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61029-100ML OR61029-25ML OR61029-50ML
APOSOR61029-100MLEA 12830 CZK
APOSOR61029-100ML APOSOR61029-25ML APOSOR61029-50ML
Dimethylsulfoxid 99.7+%
Dimethylsulfoxid
Vzorec: (CH₃)₂SO
Bod varu: 189 °C
Bod tání: 16…19 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002089
CAS číslo: 67-68-5