Tisk…
5-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Bromo-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR61027-1G OR61027-250MG OR61027-5G
APOSOR61027-1GEA 1700 CZK
APOSOR61027-1G APOSOR61027-250MG APOSOR61027-5G
5-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
5-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrClO₂S
Bod tání: 33…35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06655596
CAS číslo: 69321-56-8
UN: 1759
ADR: 8,III