8-Chlorotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6102-100MG
OR6102-250MG
APOSOR6102-100MGEA
1240
CZK
APOSOR6102-100MG
APOSOR6102-250MG
8-Chlorotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
8-Chlorotetrazolo[1,5-a]pyridine
Vzorec:
C₅H₃ClN₄ Bod tání: 194…200 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00490111 CAS číslo: 40971-88-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...