Tisk…
5-Bromo-2-carboxy-3-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-3-methylpicolinic acid
OR61015-1G OR61015-5G
APOSOR61015-1GEA 622 CZK
APOSOR61015-1G APOSOR61015-5G
5-Bromo-2-carboxy-3-methylpyridine
5-Bromo-2-carboxy-3-methylpyridine
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07375125
CAS číslo: 886365-43-1