5-Bromo-2-cyano-4-methylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromo-4-methylpicolinonitrile, 5-Bromo-4-methylpyridine-2-carbonitrile
OR61014-5G
APOSOR61014-5GEA
3540
CZK
APOSOR61014-5G
5-Bromo-2-cyano-4-methylpyridine 97%
5-Bromo-2-cyano-4-methylpyridine
Vzorec:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,0300 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07375090 CAS číslo: 886364-86-9 |