Tisk…
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride
OR61012-1G OR61012-5G OR61012-10G
APOSOR61012-1GEA 2030 CZK
APOSOR61012-1G APOSOR61012-5G APOSOR61012-10G
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Vzorec: C₁₃H₁₆ClNOS
MW: 269,79 g/mol
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011959
CAS číslo: 4568-71-2