Tisk…
3-Amino-4-hydroxyphenyl methyl sulphone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-4-(methylsulfonyl)phenol 2-Hydroxy-5-(methylsulfonyl)aniline, 3-Amino-4-hydroxyphenyl Methyl sulphone, 2-Hydroxy-5-(methylsulphonyl)aniline, 2-Amino-4-(methylsulphonyl)phenol
OR61009-1G OR61009-5G
APOSOR61009-1GEA 1870 CZK
APOSOR61009-1G APOSOR61009-5G
3-Amino-4-hydroxyphenyl methyl sulphone 95%
3-Amino-4-hydroxyphenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₉NO₃S
MW: 187,21 g/mol
Bod tání: 158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00719450
CAS číslo: 98-30-6
EINECS: 202-654-4