Tisk…
Trimethyl orthobutyrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61007-5ML OR61007-25ML
APOSOR61007-5MLEA 2370 CZK
APOSOR61007-5ML APOSOR61007-25ML
Trimethyl orthobutyrate
Trimethyl orthobutyrate
Vzorec: C₇H₁₆O₃
Bod varu: 146 °C
Hustota: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008480
CAS číslo: 43083-12-1
UN: 3272
ADR: 3,III