1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,3-Dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR61002-5G
APOSOR61002-5GEA
3740
CZK
APOSOR61002-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₁H₁₉BN₂O₂ MW: 222,0918 g/mol Bod tání: 107 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD05664574 CAS číslo: 847818-79-5 |