Tisk…
8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6100-1G OR6100-5G
APOSOR6100-1GEA 1990 CZK
APOSOR6100-1G APOSOR6100-5G
8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₇BrN₂
MW: 211.0586 g/mol
Bod tání: 62…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258770
CAS číslo: 136117-93-6