6-Isoquinolinol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6099-1G
OR6099-250MG
OR6099-500MG
APOSOR6099-1GEA
1450
CZK
APOSOR6099-1G
APOSOR6099-250MG
APOSOR6099-500MG
6-Isoquinolinol 98%
6-Isoquinolinol
Vzorec:
C₉H₇NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114860 CAS číslo: 7651-82-3 |