Tisk…
3-Chloroisoquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6098-1G OR6098-5G
APOSOR6098-1GEA 1620 CZK
APOSOR6098-1G APOSOR6098-5G
3-Chloroisoquinoline 98%
3-Chloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₆ClN
MW: 163,6000 g/mol
Bod tání: 42…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05982009
CAS číslo: 19493-45-9