Tisk…
5-Amino-1-chloroisoquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6097-1G OR6097-500MG
APOSOR6097-1GEA 5130 CZK
APOSOR6097-1G APOSOR6097-500MG
5-Amino-1-chloroisoquinoline 98%
5-Amino-1-chloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₇ClN₂
Bod tání: 158…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258640
CAS číslo: 374554-54-8