Tisk…
Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6086-1G OR6086-5G
APOSOR6086-1GEA 1990 CZK
APOSOR6086-1G APOSOR6086-5G
Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile 97%
Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile
Vzorec: C₆H₉NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025909
CAS číslo: 195503-40-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III