Tisk…
4-(2-Methyl-1-imidazolyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6085-1G OR6085-5G
APOSOR6085-1GEA 4010 CZK
APOSOR6085-1G APOSOR6085-5G
4-(2-Methyl-1-imidazolyl)benzonitrile 97%
4-(2-Methyl-1-imidazolyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₁H₉N₃
Bod tání: 138…141 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 122957-50-0