Tisk…
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6084-1G OR6084-5G
APOSOR6084-1GEA 2900 CZK
APOSOR6084-1G APOSOR6084-5G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
Vzorec: C₁₁H₉N₃
Bod tání: 94…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09065009
CAS číslo: 207909-05-5