Tisk…
5-Bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-1-methyl-2-oxoindoline, 5-Bromo-1-methyl-2-oxindole
OR6071-1G
APOSOR6071-1GEA 992 CZK
APOSOR6071-1G
5-Bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one 97%
5-Bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Vzorec: C₉H₈BrNO
MW: 226,08 g/mol
Bod tání: 132…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464061
CAS číslo: 20870-90-0