Tisk…
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzyl bromide
OR6068-1G OR6068-250MG
APOSOR6068-1GEA 11280 CZK
APOSOR6068-1G APOSOR6068-250MG
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₁₀H₉BrN₂O
Bod tání: 64…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09064955
CAS číslo: 892501-91-6
UN: 3261
ADR: 8,III